Få mere at vide
3M™ Holdbar gulvmarkeringstape 971
Shop alle 3M produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
Beskrivelse
- En kraftig tape til tung trafik
- Holdbar gulvmarkeringstape 971 er specielt designet til at modstå områder med tung trafik, med farver, der forbliver levende, selv når de udsættes for kraftig slid som f.eks. skrammer fra paller og tungt udstyr.
- Den hårde bagside har en lav profil og modstår krølning, hvilket kan forårsage kantløft og reducere levetiden af et gulvmarkeringstape.
- Gummiklæberen giver en stærk binding til gulve, men fremmer også ren fjernelse i ét stykke, selv efter længere tids brug.
- Denne tape har ingen liner og kan nemt påføres vha 3M™ Bane Marking Applicator M-1 eller i hånden.
- Denne gulvmarkeringstape er ideel til 5S lean manufacturing initiativer og kommer i en række farver og bredder op til 610 mm.
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 32.9 m x 50.8 mm |
| Slutte | Gummi klæbemiddel |
| Til brug med (applikation) | Gulv- og sikkerhedsmærkning |
| Tykkelse | 0.432 mm |
| Klæbende type | Gummi |
| Farve | Gul |
| Materiale | Vinyl |
| Type | Tape |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
3M™ Holdbar gulvmarkeringstape 971 >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion