Få mere at vide
3M™ Holdbar gulvmarkeringstape 971
Artikelnummer. 17828466 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Orange
Rød
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
17828466 Hvid
17868466 Gul
17818466 Blå
17838466 Grøn
17808466 Rød
17858466 Orange
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17828466 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100251995
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6295.00 DKK
    5337.78 DKK / Pakke med 6
    Spare 957.22 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holdbar gulvmarkeringstape 971 består af en kraftig vinylbagside med gummiklæbemiddel. Den hårde, holdbare bagside modstår palletræk og høj gaffeltrucktrafik og er nem at rengøre. Denne tape er designet til pålidelig gulvmarkering på lang sigt, men kan stadig blive ren i ét stykke.
  • En kraftig tape til tung trafik
  • Holdbar gulvmarkeringstape 971 er specielt designet til at modstå områder med tung trafik, med farver, der forbliver levende, selv når de udsættes for kraftig slid som f.eks. skrammer fra paller og tungt udstyr.
  • Den hårde bagside har en lav profil og modstår krølning, hvilket kan forårsage kantløft og reducere levetiden af et gulvmarkeringstape.
  • Gummiklæberen giver en stærk binding til gulve, men fremmer også ren fjernelse i ét stykke, selv efter længere tids brug.
  • Denne tape har ingen liner og kan nemt påføres vha 3M™ Bane Marking Applicator M-1 eller i hånden.
  • Denne gulvmarkeringstape er ideel til 5S lean manufacturing initiativer og kommer i en række farver og bredder op til 610 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 32.9 m x 50.8 mm
Slutte Gummi klæbemiddel
Til brug med (applikation) Gulv- og sikkerhedsmærkning
Tykkelse 0.432 mm
Klæbende type Gummi
Farve Hvid
Materiale Vinyl
Type Tape