Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoklavepose med dampindikatorprik
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
12 tommer x 10 tommer.
12 x 8 tommer.
14 tommer x 8 tommer.
16 tommer x 6 tommer.
18 tommer x 12 tommer.
20 tommer x 10 tommer.
20 tommer x 20 tommer.
22 tommer x 14 tommer.
22 tommer x 30 tommer.
22 tommer x 6 tommer.
24 tommer x 18 tommer.
25 tommer x 10 tommer.
25 tommer x 5 tommer.
28 tommer x 14 tommer.
28 tommer x 26 tommer.
28 tommer x 48 tommer.
30 tommer x 18 tommer.
30 tommer x 8 tommer.
32 tommer x 12 tommer.
32 tommer x 20 tommer.
34 tommer x 34 tommer.
34 tommer x 6 tommer.
36 tommer x 16 tommer.
36 tommer x 3 tommer.
37 tommer x 25 tommer.
40 tommer x 18 tommer.
40 tommer x 34 tommer.
44 tommer x 16 tommer.
44 tommer x 24 tommer.
68 tommer x 18 tommer.
8 tommer x 6 tommer.
9 tommer x 8 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Designet til dampsterilisering af farmaceutisk produktionsudstyr og komponenter
- 1073B Tyvek™ konstruktion giver mulighed for optimal dampindtrængning under sterilisering
- Fremragende slagfasthed
- Konsekvent stærke fabriksforseglinger
- Enestående mikrobiel barriere
- Modstår rivning og punkteringer fra skarpe hjørner og tunge maskindele
- Forarbejdet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
- Parti sporbar
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | Ansøgningsafhængig |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Lukketype | Varmeforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Udskiftning af farmaceutisk udstyrs dele/komponenter (propper, tætninger osv.) |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |