Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoklavepose med dampindikatorprik
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17768247 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
12 tommer x 10 tommer.
12 x 8 tommer.
14 tommer x 8 tommer.
16 tommer x 6 tommer.
18 tommer x 12 tommer.
20 tommer x 10 tommer.
20 tommer x 20 tommer.
22 tommer x 14 tommer.
22 tommer x 30 tommer.
22 tommer x 6 tommer.
24 tommer x 18 tommer.
25 tommer x 10 tommer.
25 tommer x 5 tommer.
28 tommer x 14 tommer.
28 tommer x 26 tommer.
28 tommer x 48 tommer.
30 tommer x 18 tommer.
30 tommer x 8 tommer.
32 tommer x 12 tommer.
32 tommer x 20 tommer.
34 tommer x 34 tommer.
34 tommer x 6 tommer.
36 tommer x 16 tommer.
36 tommer x 3 tommer.
37 tommer x 25 tommer.
40 tommer x 18 tommer.
40 tommer x 34 tommer.
44 tommer x 16 tommer.
44 tommer x 24 tommer.
68 tommer x 18 tommer.
8 tommer x 6 tommer.
9 tommer x 8 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 17768247
Brand: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB20X20
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet i et ISO6 renrum for at sikre renlighed.
  • Designet til dampsterilisering af farmaceutisk produktionsudstyr og komponenter
  • 1073B Tyvek™ konstruktion giver mulighed for optimal dampindtrængning under sterilisering
  • Fremragende slagfasthed
  • Konsekvent stærke fabriksforseglinger
  • Enestående mikrobiel barriere
  • Modstår rivning og punkteringer fra skarpe hjørner og tunge maskindele
  • Forarbejdet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
  • Parti sporbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) Ansøgningsafhængig
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Varmeforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Udskiftning af farmaceutisk udstyrs dele/komponenter (propper, tætninger osv.)
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Fugtdamptransmissionshastighed 1615 g/m2/24 hr
nr. pr. sag 50/Cs.
Steriliseringsmetode Damp
Dimensioner (L x B) 20 tommer x 20 tommer.
Længde (engelsk) 20 tommer
Længde (metrisk) 50.8 cm
Bredde (engelsk) 20 tommer
Bredde (metrisk) 50.8 cm
Produkttype Autoklave taske