Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoklavepose med dampindikatorprik
Artikelnummer. 17768237 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
12 tommer x 10 tommer.
12 x 8 tommer.
14 tommer x 8 tommer.
16 tommer x 6 tommer.
18 tommer x 12 tommer.
20 tommer x 10 tommer.
20 tommer x 20 tommer.
22 tommer x 14 tommer.
22 tommer x 30 tommer.
22 tommer x 6 tommer.
24 tommer x 18 tommer.
25 tommer x 10 tommer.
25 tommer x 5 tommer.
28 tommer x 14 tommer.
28 tommer x 26 tommer.
28 tommer x 48 tommer.
30 tommer x 18 tommer.
30 tommer x 8 tommer.
32 tommer x 12 tommer.
32 tommer x 20 tommer.
34 tommer x 34 tommer.
34 tommer x 6 tommer.
36 tommer x 16 tommer.
36 tommer x 3 tommer.
37 tommer x 25 tommer.
40 tommer x 18 tommer.
40 tommer x 34 tommer.
44 tommer x 16 tommer.
44 tommer x 24 tommer.
68 tommer x 18 tommer.
8 tommer x 6 tommer.
9 tommer x 8 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
32 product options available for selection
Product selection table with 32 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
17768237 18 tommer x 12 tommer. -
17708267 8 tommer x 6 tommer. -
17748267 9 tommer x 8 tommer. -
17718267 12 x 8 tommer. -
17738237 12 tommer x 10 tommer. -
17728267 14 tommer x 8 tommer. -
17778257 16 tommer x 6 tommer. -
17748237 20 tommer x 10 tommer. -
17768247 20 tommer x 20 tommer. -
17788257 22 tommer x 6 tommer. -
17788237 22 tommer x 14 tommer. -
17718257 22 tommer x 30 tommer. -
17728247 24 tommer x 18 tommer. -
17768257 25 tommer x 5 tommer. -
17758237 25 tommer x 10 tommer. Pakke med 50
17798237 28 tommer x 14 tommer. -
17708257 28 tommer x 26 tommer. -
17758257 28 tommer x 48 tommer. -
17738267 30 tommer x 8 tommer. -
17738247 30 tommer x 18 tommer. Pakke med 50
17778237 32 tommer x 12 tommer. -
17778247 32 tommer x 20 tommer. -
17798257 34 tommer x 6 tommer. -
17728257 34 tommer x 34 tommer. -
17748257 36 tommer x 3 tommer. -
17708247 36 tommer x 16 tommer. -
17798247 37 tommer x 25 tommer. -
17748247 40 tommer x 18 tommer. -
17738257 40 tommer x 34 tommer. -
17718247 44 tommer x 16 tommer. Pakke med 50
17788247 44 tommer x 24 tommer. -
17758247 68 tommer x 18 tommer. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
32 options
Artikelnummer. 17768237 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. COVMGTVKUB12X18
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet i et ISO6 renrum for at sikre renlighed.
  • Designet til dampsterilisering af farmaceutisk produktionsudstyr og komponenter
  • 1073B Tyvek™ konstruktion giver mulighed for optimal dampindtrængning under sterilisering
  • Fremragende slagfasthed
  • Konsekvent stærke fabriksforseglinger
  • Enestående mikrobiel barriere
  • Modstår rivning og punkteringer fra skarpe hjørner og tunge maskindele
  • Forarbejdet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
  • Parti sporbar
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Varmeforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Udskiftning af farmaceutisk udstyrs dele/komponenter (propper, tætninger osv.)
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Fugtdamptransmissionshastighed 1615 g/m2/24 hr
nr. pr. sag 100/Cs.
Steriliseringsmetode Damp
Dimensioner (L x B) 18 tommer x 12 tommer.
Længde (engelsk) 18 tommer
Bredde (engelsk) 12 tommer
Produkttype Autoklave taske
Kapacitet (engelsk) Ansøgningsafhængig
Længde (metrisk) 45.7 cm
Bredde (metrisk) 30.5 cm