Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products DuPont 1073B Tyvek Autoklav kontinuerlig formslange
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
500 fod x 10 tommer.
500 fod x 12 tommer.
500 fod x 15 tommer.
500 fod x 16 tommer.
500 fod x 24 tommer.
500 fod x 28 tommer.
500 fod x 3 tommer.
500 fod x 30 tommer.
500 fod x 4 tommer.
500 fod x 5 tommer.
500 fod x 6 tommer.
500 fod x 8 tommer.
500 x 2 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Medicinsk grad 1073B Tyvek™ Slangen er åndbar, mens den giver en fremragende bakteriel og mikrobiel barriere for overlegen ydeevne efter dampsterilisering
- Fnugfri (Helmke Drum), ingen luftbårne partikler dannes under brugen som steriliseringsemballage
- Rens og skæres konsekvent ved hjælp af et automatiseret CAD-system pr ISO 8 krav
- Varmforseglet og pakket i en ISO 6 kontrolleret renrum.
- Designet til dampsterilisering
- Anbefales til brug med en varmeforsegler
- Hydrofobisk
- Modstår rivning og punkteringer
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat |
| Lukketype | Varmeforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutisk udstyr |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |