Få mere at vide
DUPA(OtBu)-OH, MedChemExpress
Artikelnummer. 16464896
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16464896 100 mg
16460237 50 mg
16433868 10 mg
16406597 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16464896 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103591
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress DUPA(OtBu)-OH is a DUPA precursor. DUPA is used as the targeting moiety to actively deliver Docetaxel (DTX) for treatment of Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) expressing prostate cancer.
DUPA(OtBu)-OH is a DUPA precursor. DUPA is used as the targeting moiety to actively deliver Docetaxel (DTX) for treatment of Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) expressing prostate cancer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DUPA(OtBu)-OH
Fysisk form Solid
CAS 1026987-94-9
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H40N2O9
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (255.85 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OC(C)(C)C)CC[C@@H](C(OC(C)(C)C)=O)NC(N[C@H](C(OC(C)(C)C)=O)CCC(O)=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 488.57
Formel vægt 488.57
Procent renhed 98.0%