Få mere at vide
DUPA, MedChemExpress
Beskrivelse
DUPA, belongs to a class of glutamate ureas, is used as the targeting moiety in drug conjugate to selectively deliver cytotoxic drugs to prostate cancer cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DUPA |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 302941-52-2 |
| Farve | White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C11H16N2O9 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 300 mg/mL (936.77 mM) ∣H2O : ≥ 150 mg/mL (468.38 mM) |
| SMIL | O=C(N[C@](CCC(O)=O)([H])C(O)=O)N[C@](CCC(O)=O)([H])C(O)=O |
| Vis mere |