Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Duotest™ pH papirrulle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
pH-område:
1 til 4.3
3,5 til 6,8
5 til 8
7 til 10
9,5 til 14
Pakningsstørrelse:
5m
Hver
Beskrivelse
Med to indikatorzoner for mere nøjagtige aflæsninger. Macherey Nagel™ Duotest™ pH Paper Rolls giver brugeren den bedst mulige nøjagtighed ved pH-måling.
- Giver hurtige og pålidelige resultater
- Tilgængelig til en række pH-grader
- Viser to forskellige farver for hver pH-værdi med intervaller på 0,3 til 1 pH-enhed
- Tillader mere nøjagtig aflæsning og god estimering af mellemværdier
Tekniske data
Tekniske data
| pH-område | 3,5 til 6,8 |
| Format | Rulle |
| Gradueringer | 3.5, 3.8, 4.1, 4.4, 4.7, 5.0, 5.3, 5.6, 5.9, 6.2, 6.5, 6.8 |
| Mængde | 5 Pakke |
| Type | pH papir |
| Længde (metrisk) | 5 m |
| Bredde (metrisk) | 10 mm |