Beskrivelse
Med to indikatorzoner for mere præcise målinger. Macherey Nagel™ Duotest™ pH-papirruller giver brugeren den bedst mulige nøjagtighed i pH-måling.
- Giver hurtige og pålidelige resultater
- Tilgængelig til en række pH-grader
- Viser to forskellige farver for hver pH-værdi med intervaller på 0,3 til 1 pH-enhed
- Tillader mere nøjagtig aflæsning og god estimering af mellemværdier
Tekniske data
Tekniske data
| pH-område | 5 til 8 |
| Format | Rulle |
| Gradueringer | 5,0, 5,3, 5,6, 5,9, 6,2, 6,5, 6,8, 7,1, 7,4, 7,7, 8,0 |
| Mængde | 1 hver |
| Type | pH papir |
| Længde (metrisk) | 5 m |
| Bredde (metrisk) | 10 mm |