Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Duotest™ pH papirrulle
Artikelnummer. 10084880 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
pH-område:
1 til 4.3
3,5 til 6,8
5 til 8
7 til 10
9,5 til 14
Pakningsstørrelse:
5m
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område unitSize
10084880 1 til 4.3 5m
10320771 3,5 til 6,8 5m
10291991 5 til 8 Hver
10360151 7 til 10 5m
10094880 9,5 til 14 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10084880 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 90302
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Med to indikatorzoner for mere nøjagtige aflæsninger. Macherey Nagel™ Duotest™ pH Paper Rolls giver brugeren den bedst mulige nøjagtighed ved pH-måling.
  • Giver hurtige og pålidelige resultater
  • Tilgængelig til en række pH-grader
  • Viser to forskellige farver for hver pH-værdi med intervaller på 0,3 til 1 pH-enhed
  • Tillader mere nøjagtig aflæsning og god estimering af mellemværdier
Spezifikation
pH-område 1 til 4.3
Format Rulle
Gradueringer 1.0, 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 2.5, 2.8, 3.1, 3.4, 3.7, 4.0, 4.3
Mængde 1 hver
Type pH papir
Længde (metrisk) 5 m
Bredde (metrisk) 10 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.