Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Duotest™ pH Papir Refill
Artikelnummer. p-8013719 Shop alle Macherey-Nagel produkter
pH-område:
1 til 12
1 til 4,3
3,5 til 6,8
5 til 8
7 til 10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10004700
Brand: Macherey-Nagel™ 90313
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med to indikatorzoner for mere nøjagtige aflæsninger. Macherey Nagel™ Duotest™ pH Paper Refills giver brugeren den bedst mulige nøjagtighed ved pH-måling.
  • Giver hurtige og pålidelige resultater
  • Tilgængelig til en række pH-grader
  • Viser to forskellige farver for hver pH-værdi med intervaller på 0,3 til 1 pH-enhed
  • Tillader mere nøjagtig aflæsning og god estimering af mellemværdier
Tekniske data
pH-område 3,5 til 6,8
Format Genopfyldning
Mængde 3 Pakke
Type pH papir