Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Duotest™ pH Papir Refill
Shop alle Macherey-Nagel produkter
pH-område:
1 til 12
1 til 4,3
3,5 til 6,8
5 til 8
7 til 10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Giver hurtige og pålidelige resultater
- Tilgængelig til en række pH-grader
- Viser to forskellige farver for hver pH-værdi med intervaller på 0,3 til 1 pH-enhed
- Tillader mere nøjagtig aflæsning og god estimering af mellemværdier
Tekniske data
Tekniske data
| pH-område | 3,5 til 6,8 |
| Format | Genopfyldning |
| Mængde | 3 Pakke |
| Type | pH papir |