Få mere at vide
R&D Systems™ DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 3
Artikelnummer. 30067011
Skift visning
Mængde:
1 sæt (5 x 384-brønds plader)
1 sæt (til 5 tallerkener)
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30067011 1 sæt (5 x 384-brønds plader)
30000823 1 sæt (til 5 tallerkener)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30067011 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. DY009B/384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2132.75 DKK
    1913.10 DKK / 1 sæt
    Spare 219.65 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tekniske data
Produktlinje R&D Systems
Produkttype Solid Phase Sandwich ELISA
Til brug med (applikation) ELISA
Mængde 1 sæt (5 x 384-brønds plader)
Opbevaringskrav Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.