Få mere at vide
R&D Systems™ DuoSet ELISA Ancillary Reagent Kit 2
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | R&D Systems |
| Produkttype | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Til brug med (applikation) | ELISA |
| Mængde | 1 sæt (til 5 tallerkener) |
| Opbevaringskrav | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |