missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Duocarmycin TM, MedChemExpress

Artikelnummer. 16476857
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16476857 5 mg
16494148 10 mg
16445116 100 mg
16412976 25 mg
16400507 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16476857 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107769

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Duocarmycin TM (CBI-TMI) is a potent antitumor antibiotic. Duocarmycin TM induces a sequence-selective alkylation of duplex DNA.

Duocarmycin TM (CBI-TMI) is a potent antitumor antibiotic. Duocarmycin TM induces a sequence-selective alkylation of duplex DNA.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Duocarmycin TM
Fysisk form Solid
CAS 157922-77-5
Farve Light Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H23ClN2O5
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym CBI-TMI
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (107.09 mM)
SMIL ClC[C@H]1C2=C(C=CC=C3)C3=C(O)C=C2N(C(C4=CC(C=C(OC)C(OC)=C5OC)=C5N4)=O)C1
Molekylvægt (g/mol) 466.91
Formel vægt 466.91
Procent renhed 95.04%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.