Få mere at vide
Duocarmycin TM, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494148
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16494148 10 mg
16476857 5 mg
16445116 100 mg
16412976 25 mg
16400507 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494148 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107769
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Duocarmycin TM (CBI-TMI) is a potent antitumor antibiotic. Duocarmycin TM induces a sequence-selective alkylation of duplex DNA.
Duocarmycin TM (CBI-TMI) is a potent antitumor antibiotic. Duocarmycin TM induces a sequence-selective alkylation of duplex DNA.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Duocarmycin TM
Fysisk form Solid
CAS 157922-77-5
Farve Light Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H23ClN2O5
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym CBI-TMI
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (107.09 mM)
SMIL ClC[C@H]1C2=C(C=CC=C3)C3=C(O)C=C2N(C(C4=CC(C=C(OC)C(OC)=C5OC)=C5N4)=O)C1
Molekylvægt (g/mol) 466.91
Formel vægt 466.91
Procent renhed 95.04%