Få mere at vide
Euro Protection™ Dunlop™ Devon S5 Safety Boots
Størrelse:
40
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE Certified, EN ISO 20345:2011 |
| Farve | Green, Black, White |
| Fodseng materiale | Rubber-Nitrile |
| Hæl stil | Flat |
| Højde (metrisk) hæl | 19.05 mm |
| Liner materiale | Polyester |
| Materiale | Nitrile |
| Størrelse | 40 |
| Sål funktioner | Black color, anti-slip sole |
| Sål materiale | Rubber-Nitrile |
| Vis mere |