missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Duloxetin Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30374477
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374477 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD721000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Duloxetine hydrochloride
CAS 136434-34-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H19 N O S . Cl H
Mængde 100 mg
Synonym 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride (1:1), (γS)-, 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride, (S)-, 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride, (γS)- (9CI), (S)-(+)-Duloxetine hydrochloride, (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride, (S)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride, (S)-γ-(1-Naphthalenoxy)-N-methylthiophene-2-propanamine monohydrochloride, Cymbalta, Dulane 20, Duloxetine hydrochloride, LY 248686 HCl, (γS)-N-Methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
SMIL Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
IUPAC navn (3S)-N-methyl-3-nafthalen-1-yloxy-3-thiophen-2-ylpropan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 333.88
Formel vægt 333.0954
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.