Få mere at vide
Duloxetin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30381288
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30381288 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30381288 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD72100010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Duloxetine hydrochloride
CAS 136434-34-9
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H19 N O S . Cl H
Mængde 10 mg
Synonym 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride (1:1), (γS)-, 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride, (S)-, 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-, hydrochloride, (γS)- (9CI), (S)-(+)-Duloxetine hydrochloride, (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride, (S)-N-Methyl-3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine hydrochloride, (S)-γ-(1-Naphthalenoxy)-N-methylthiophene-2-propanamine monohydrochloride, Cymbalta, Dulane 20, Duloxetine hydrochloride, LY 248686 HCl, (γS)-N-Methyl-γ-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
SMIL Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
IUPAC navn (3S)-N-methyl-3-nafthalen-1-yloxy-3-thiophen-2-ylpropan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 333.88
Formel vægt 333.0954
Procent renhed >95