Få mere at vide
Duloxetinhydrochlorid, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30325965
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 mg
Product Code. Mængde
30325965 50 mg
1 options
Product Code. 30325965 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREC13099000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Duloxetine hydrochloride
CAS 136434-34-9
Analyt- eller komponentnavne Duloxetine hydrochloride
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C18 H19 N O S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Duloxetine Hydrochloride, (S)-(+)-Duloxetine hydrochloride, (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride, Cymbalta, Duloxetine hydrochloride, LY 248686 HCl, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (S)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16;/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3;1H/t17-;/m0./s1
SMIL Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
IUPAC navn (3S)-N-methyl-3-nafthalen-1-yloxy-3-thiophen-2-ylpropan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 333.88
Mængde 50 mg
Formel vægt 333,0954 g/mol