Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Duloxetin hydrochlorid
Artikelnummer. 16681822 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16681822 5 g
16671822 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16681822 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 463140050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
333,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 333.87
Produkttype Duloxetin hydrochlorid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed aq. soln.: .. Andre opløseligheder: opløseligt i methanol