Learn More
Thermo Scientific Chemicals Duloxetin hydrochlorid
Product Code. 16671822 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde
16671822 1 g
16681822 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16671822 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 463140010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Add to basket
333,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Molekylvægt (g/mol) 333.87
Produkttype Duloxetin hydrochlorid
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed aq. soln.: .. Andre opløseligheder: opløseligt i methanol
compliance-icons
Product Identifier
  • Duloxetine hydrochloride
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Duloxetine hydrochloride