Få mere at vide
Duloxetin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30458943
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458943 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458943 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMDLX1476HC10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Duloxetin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Duloxetine hydrochloride
CAS 136434-34-9
Analyt- eller komponentnavne Duloxetine hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H19 N O S . Cl H
Synonym Duloxetine Hydrochloride, (S)-(+)-Duloxetine hydrochloride, (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propanamine hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride, Cymbalta, Duloxetine hydrochloride, LY 248686 HCl, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (S)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride, (gammaS)-N-methyl-gamma-(1-naphthalenyloxy)-2-thiophenepropanamine hydrochloride (1:1)
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CNCC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3
IUPAC navn (3 S)-N-methyl-3-nafthalen-1-yloxy-3-thiophen-2-ylpropan-1-amin; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 333.88
Mængde 10 mg
Formel vægt 333,0954 g/mol