Få mere at vide
Duloxetine-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Duloxetine-naphthyl-d7 |
| CAS | 919514-01-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18H12D7NOS |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-Thiophenepropanamine, N-methyl-γ-(1-naphthalenyl-2,3,4,5,6,7,8-d7-oxy)-, (γS)-, Duloxetine-d7, Duloxetine-D7 (1-naphthyl-2,3,4,5,6,7,8-D7-oxy), (γS)-N-Methyl-γ-(1-naphthalenyl-2,3,4,5,6,7,8-d7-oxy)-2-thiophenepropanamine, (S)-N-Methyl-3-(1-naphthyl-2,3,4,5,6,7,8-d7-oxy)-3-(2-thienyl)propylamine, (S)-N-Methyl-3-(2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propan-1-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NOS/c1-19-12-11-17(18-10-5-13-21-18)20-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16/h2-10,13,17,19H,11-12H2,1H3/t17-/m0/s1/i2D,3D,4D,6D,7D,8D,9D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(O[C@@H](CCNC)c3cccs3)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.46 |
| Procent renhed | >95 |