Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Dulcitol, 99%
Artikelnummer. 15405469
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
Artikelnummer. 15405469
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63206.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nyttigt reagens i bakteriologi
Nyttigt reagens i bakteriologi
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-66-2
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.172
MDL nummer MFCD00064288
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Synonym dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
PubChem CID 11850
ChEBI CHEBI:16813
IUPAC navn (2R,3S,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dulcitol
Smeltepunkt 187°C to 191°C
Farve White
Tæthed 1.47
Kogepunkt 275°C to 280°C (1 mmHg)
Mængde 250 g
Beilstein 1721903
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,4332
Formel vægt 182.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder