Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Dulcitol, 99+%
Artikelnummer. 10608254 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10608254 500 g Glasflaske 500g
10279213 25 g Glasflaske 25g
10569430 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10608254 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 117705000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 608-66-2 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-66-2
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.17
MDL nummer MFCD00064288
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Synonym dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
PubChem CID 11850
ChEBI CHEBI:16813
IUPAC navn (2R,3S,4R,5S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dulcitol
Navn note 99+%
Smeltepunkt 188°C to 189°C
Farve Hvid
Kogepunkt 275°C to 280°C (1.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 01, 544
Merck Index 15, 4362
Opløselighedsinformation (3% in water) Colorless
Formel vægt 182.17
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver