Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dulcitol |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | 188°C to 189°C |
| Farve | Hvid |
| Kogepunkt | 275°C to 280°C (1.0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 01, 544 |
| Vis mere |