Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Dulcitol, 97%
Artikelnummer. 11438337
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11438337 500 g 500g
11418337 25 g 25g
11428337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438337 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A18402.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 608-66-2 | C6H14O6 | 182.172 g/mol
Dulcitol er vigtig i undersøgelser relateret til kataraktdannelse, hepatosplen μog mental retardering. Det bruges som et substrat til at identificere, differentiere og karakterisere galactitoldehydrogenase(r). Det bruges også som referenceforbindelse i analytiske procedurer udviklet til at analysere sukkeralkoholer i planter og fødevarer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Dulcitol er vigtig i undersøgelser relateret til kataraktdannelse, hepatosplenμly og mental retardering. Det bruges som et substrat til at identificere, differentiere og karakterisere galactitoldehydrogenase(r). Det bruges også som referenceforbindelse i analytiske procedurer udviklet til at analysere sukkeralkoholer i planter og fødevarer.
Opløselighed Opløseligt i vand (30g
/L ved 14 C).°
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 608-66-2
Molekylær formel C6H14O6
Molekylvægt (g/mol) 182.172
MDL nummer MFCD00064288
InChI nøgle FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Synonym dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
PubChem CID 11850
ChEBI CHEBI:16813
IUPAC navn (2R,3S,4R,5S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Dulcitol
Smeltepunkt 187°C to 191°C
Tæthed 1.47
Kogepunkt 275°C to 280°C (1 mmHg)
Mængde 500 g
Beilstein 1721903
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,4332
Opløselighedsinformation Soluble in water (30g/L at 14°C).
Formel vægt 182.17
Procent renhed 97%