Få mere at vide
Dulcin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326285
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30326285 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30326285 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13097500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycosine (Dulcin)
CAS 150-69-6
Analyt- eller komponentnavne Glycosine (Dulcin)
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C9 H12 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Urea, (4-ethoxyphenyl)- (9CI), Urea, (p-ethoxyphenyl)- (8CI), N-(4-Ethoxyphenyl)urea, (4-Ethoxyphenyl)urea, (p-Ethoxyphenyl)urea, 1-(4-Ethoxyphenyl)urea, 4-Ureidophenetole, Dulcin, Dulcin (sweetener), Dulcine, NSC 1839, Phenetolcarbamide, Sucrol, Valzin, p-Phenetolcarbamide, p-Phenetylurea
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O2/c1-2-13-8-5-3-7(4-6-8)11-9(10)12/h3-6H,2H2,1H3,(H3,10,11,12)
SMIL O=C(N)NC1=CC=C(OCC)C=C1
IUPAC navn (4-ethoxyphenyl)urinstof
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Mængde 25 mg
Formel vægt 180,0899 g/mol