Få mere at vide
Corning™ Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8010455
Mængde:
10.000 ml
20.000 ml
6 x 500 ml
Koncentration:
10 x
1X
Pakningsstørrelse:
10 L
20 L
Pakke med 6
Artikelnummer. 15343571
Brand: Corning™ 20031CV
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug alene eller kombineret med andre midler til vask af væv og celler
  • Giv cellerne vand og uorganiske ioner
  • Vedligeholder fysiologisk pH og osmotisk tryk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DPBS
Koncentration 10 x
Mængde 6 x 500 ml