Få mere at vide
Corning™ Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning
Beskrivelse
- Giv cellerne vand og uorganiske ioner
- Vedligeholder fysiologisk pH og osmotisk tryk
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DPBS |
| Koncentration | 10 x |
| Mængde | 6 x 500 ml |