Få mere at vide
MP Biomedicals Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) uden L-glutamin og phenolrød
Artikelnummer. 17377469 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
17377469 500 ml
1 options
Artikelnummer. 17377469 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 091642754
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Også kendt som DME, Dulbecco's Modified Eagle's Medium er den mest udbredte modifikation af Eagle's Basal Medium (BME).
Indeholder fire gange større koncentration af aminosyrer, vitaminer og supplerende komponenter.
Den originale formulering kræver 1000 mg/L glucose, som først blev brugt til at understøtte polyomaviruset i primære og sekundære embryonale musekulturer. For optimal dyrkning af andre celletyper er en modifikation på 4500 mg/L glucose tilgængelig fra MP.
Brugserklæring: Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.
Nøgleapplikationer: Pattedyrcellekultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 X
Form Løsning
Produkttype Eagle, Dulbecco Modified Eagle, DMEM
Mængde 500 ml