Få mere at vide
Sartorius Dulbeccos modificerede Eagle-medium uden glukose og L-glutamin
Artikelnummer. 31908403 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
31908403 500 mL
1 options
Artikelnummer. 31908403 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 010571A
 Begrænset vare
På lager
DMEM er et bredt anvendt basalt medium til at støtte væksten af mange forskellige pattedyrsceller.
  • Celler, der med succes er dyrket i DMEM, omfatter primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs og glatte muskelceller.
  • En række DMEM-modifikationer er tilgængelige til en række cellekulturapplikationer.
  • Ændret som følger:
    • Med Phenol Red
    • Uden L-glutamin
    • Uden glukose
    • Uden natriumpyruvat
Tekniske data
Klassifikation Serumfri
Form Væske
Produkttype DMEM Cellekulturmedie
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Fenolrød
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen glukose, Ingen natriumpyruvat
Mængde 500 mL
Kultur Type Pattedyrcellekultur