Beskrivelse
- Celler, der med succes er dyrket i DMEM, omfatter primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs og glatte muskelceller.
- En række DMEM-modifikationer er tilgængelige til en række cellekulturapplikationer.
- Ændret som følger:
- Med glukose
- Med natriumpyruvat
- Uden L-glutamin
Tekniske data
Tekniske data
| Klassifikation | Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM Cellekulturmedie |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glukose, Natriumpyruvat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Mængde | 500 mL |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |