Få mere at vide
Sartorius Dulbeccos modificerede Eagle Medium High Glucose uden Phenol Red
Artikelnummer. 31908474 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Artikelnummer. Mængde
31908474 500 mL
1 options
Artikelnummer. 31908474 Leverandør Sartorius Leverandørnr. 010531A
 Begrænset vare
På lager
DMEM er et bredt anvendt basalt medium til at støtte væksten af mange forskellige pattedyrsceller.
  • Celler, der med succes er dyrket i DMEM, omfatter primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs og glatte muskelceller.
  • En række DMEM-modifikationer er tilgængelige til en række cellekulturapplikationer.
  • Ændret som følger:
    • Med glukose
    • Uden L-glutamin
    • Uden Phenol Red
    • Uden natriumpyruvat
Tekniske data
Klassifikation Serumfri
Form Væske
Produkttype DMEM Cellekulturmedie
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glukose
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød, Ingen natriumpyruvat
Mængde 500 mL
Kultur Type Pattedyrcellekultur