Learn More
Sartorius Dulbeccos modificerede Eagle Medium Højt Glukose med Alanyl Glutamin
Shop All Sartorius ProductsDescription
- Celler, der med succes er dyrket i DMEM, omfatter primære fibroblaster, neuroner, gliaceller, HUVECs og glatte muskelceller.
- En række DMEM-modifikationer er tilgængelige til en række cellekulturapplikationer.
- Ændret som følger:
- Med Alanyl Glutamin
- Med natriumbicarbonat
- Med Phenol Red
- Uden natriumpyruvat
Specifications
Specifications
| Klassifikation | Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | DMEM Cellekulturmedie |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Natriumbikarbonat, Fenolrød |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen natriumpyruvat |
| Mængde | 500 mL |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur |