Få mere at vide
MP Biomedicals™ Dulbeccos modifikation af Eagle's Medium med HEPES og 4,5 g dextrose/l, uden L-glutamin eller natriumbicarbonat
Artikelnummer. 11470355 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
6 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
3 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470355 500 ml 500ml
15759170 6 x 500 ml 3 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470355 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091233454
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.00 DKK
    415.31 DKK / 500ml
    Spare 20.69 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Ideel til at understøtte og vedligeholde en bred vifte af pattedyrcelletyper.
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) er den mest udbredte modifikation af Eagle's Basal Medium (BME). DMEM indeholder fire gange større koncentration af aminosyrer, vitaminer og supplerende komponenter.
Også kendt som DME, Dulbecco's Modified Eagle's Medium er den mest udbredte modifikation af Eagle's Basal Medium (BME).
DMEM indeholder fire gange større koncentration af aminosyrer, vitaminer og supplerende komponenter. Den originale formulering kræver 1000 mg/L glucose, som først blev brugt til at understøtte polyomaviruset i primære og sekundære embryonale musekulturer.
For optimal dyrkning af andre celletyper er en modifikation på 4500 mg/L glucose tilgængelig fra MP.
Dulbeccos modifikation af Eagle's Medium med 20 mM HEPES og 4,5 g dextrose/liter, uden L-glutamin eller natriumbicarbonat er ideel til at understøtte og vedligeholde en lang række pattedyrcelletyper.
Tekniske data
Form Væske
Produkttype Cellekulturmedier
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Dextrose, HEPES
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen natriumbicarbonat
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 500 ml
pH 7,2 til 7,6
Indhold og opbevaring Opbevares ved 4 °C
Oversigt DMEM
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.