Få mere at vide
Thermo Scientific™ Duke Standards™ 2000-serien ensartede polymerpartikler
Artikelnummer. p-4530436 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
5μ m
6μ m
7μ m
8μ m
9μ m
10μ m
11μ m
14μ m
15μ m
20μ m
25μ m
30μ m
40μ m
Pakningsstørrelse:
15ml
Artikelnummer. 11864962
Brand: Thermo Scientific™ 2005A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Analyser materialer i et bredt størrelsesområde gennem laserdiffraktion eller andre metoder med ensartede polymerpartikler, der efterligner partikler i den virkelige verden.
Analyser materialer i bredt størrelsesområde gennem laserdiffraktion eller andre metoder med Thermo Scientific™ Duke Standards™ 2000 Series ensartede polymerpartikler, NIST™ sporbare polystyren DVB-partikler med bredere størrelsesfordelinger, der efterligner partikler fra den virkelige verden og fungerer bedre på instrumenter af laserdiffraktionstypen. Partikler opfylder behovet for NIST sporbare størrelsesstandarder, der har lidt bredere fordelinger end vores monodisperse 3000/4000 serie størrelsesstandarder. Den bredere fordeling giver lysspredning over en række detektorer, hvilket resulterer i en mere gentagelig måling.
Funktioner:
  • Materialet er sammensat af polystyren tværbundet med divinylbenzen, hvilket giver partiklen god holdbarhed og kemisk stabilitet
  • Densiteten af polymeren er 1,05 g/cm 3 og brydningsindekset er 1,59 ved 589 nm (25 °C)
  • Partikler pakkes som en vandig suspension i 15 ml hætteglas med dråbespids
  • Fremragende til brug med enhver applikation, der kræver en NIST sporbar størrelse standard med en meget snæver standardafvigelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Indeholder spor af overfladeaktive stoffer
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur eller opbevares på køl. Hold flasken tæt lukket for at undgå kontaminering.
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) Smal størrelse standardafvigelse applikationer
Materiale Polystyren Divinylbenzen (PS-DVB)
Produkttype Polymerpartikler
Inkluderer Materialesikkerhedsdatablad (MSDS), certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 15 mL
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Størrelsesfordeling s = 0.6, 12% CV
Stabilitet =24 months
Diameter (metrisk) 5μ m