Få mere at vide
Thermo Scientific™ Duke Standards™ 2000-serien ensartede polymerpartikler
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Analyser materialer i bredt størrelsesområde gennem laserdiffraktion eller andre metoder med Thermo Scientific™ Duke Standards™ 2000 Series ensartede polymerpartikler, NIST™ sporbare polystyren DVB-partikler med bredere størrelsesfordelinger, der efterligner partikler fra den virkelige verden og fungerer bedre på instrumenter af laserdiffraktionstypen. Partikler opfylder behovet for NIST sporbare størrelsesstandarder, der har lidt bredere fordelinger end vores monodisperse 3000/4000 serie størrelsesstandarder. Den bredere fordeling giver lysspredning over en række detektorer, hvilket resulterer i en mere gentagelig måling.
- Materialet er sammensat af polystyren tværbundet med divinylbenzen, hvilket giver partiklen god holdbarhed og kemisk stabilitet
- Densiteten af polymeren er 1,05 g/cm 3 og brydningsindekset er 1,59 ved 589 nm (25 °C)
- Partikler pakkes som en vandig suspension i 15 ml hætteglas med dråbespids
- Fremragende til brug med enhver applikation, der kræver en NIST sporbar størrelse standard med en meget snæver standardafvigelse
Tekniske data
Tekniske data
Tilsætningsstof | Indeholder spor af overfladeaktive stoffer |
Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur eller opbevares på køl. Hold flasken tæt lukket for at undgå kontaminering. |
Farve | Hvid eller farveløs |
Til brug med (applikation) | Smal størrelse standardafvigelse applikationer |
Materiale | Polystyren Divinylbenzen (PS-DVB) |
Produkttype | Polymerpartikler |
Inkluderer | Materialesikkerhedsdatablad (MSDS), certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST |
Partikeldensitet | 1.05g/cm³ |
Mængde | 15 mL |
Brydningsindeks | 1,59 ved 589 nm (25 °C) |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
259813 | Analysecertifikat | 29/01/2025 | 2020A |
281979_0727 | Analysecertifikat | 26/01/2025 | 2020A |
224617 | Analysecertifikat | 28/01/2022 | 2020A |
240316 | Analysecertifikat | 28/01/2022 | 2020A |
249526 | Analysecertifikat | 15/01/2022 | 2020A |