Få mere at vide
Gilac™ Andebræt
Artikelnummer. 17938901
Skift visning
Dimensioner (L x B):
500 x 500 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17938901 500 x 500 mm
1 options
Artikelnummer. 17938901 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G402121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.05 DKK
    167.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 64.92 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Andebræt tillader overholdelse af hygiejneregler for madopbevaring. Høj lasteevne.
  • Andebræt af plast, alveolær struktur.
  • Tillader overholdelse af hygiejneregler for opbevaring af fødevarer.
  • Høj belastningskapacitet takket være HDPE-struktur: generel belastning op til 250 kg pr. kvadratmeter.
  • Nem at rengøre med højtryksvandstråle eller i maskinen.
  • Clip-in system meget let at installere, nemt skæres med en sav for en perfekt pasform i dets slids.
  • Forbindelsesområde velegnet til udstyr med brede overflader.
  • Modulær, opgraderbar og holdbar.
  • Termisk modstand velegnet til temperaturer i frysekamre.
  • Optimal dræning.
  • Sælges enkeltvis.
  • 4 Plastmad andebræt = 1 kvadratmeter.
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 500 x 500 mm
Mængde 1 stk.
Tykkelse (engelsk) 2''
Tykkelse (metrisk) 50 mm
Farve Hvid
Længde (engelsk) 19,7 tommer
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale HDPE
Type Industriel og kommerciel matning
Bredde (engelsk) 19,7 tommer
Bredde (metrisk) 500 mm