Få mere at vide
DUB-IN-2, MedChemExpress
Description
DUB-IN-2 is a potent deubiquitinase inhibitor with an IC50 of 0.28 μM for USP8.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | DUB-IN-2 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 924296-19-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H9N5O |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 10 mg/mL (36.33 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | N#CC1=C(C#N)N=C2C(/C(C3=C2C=CC=C3)=N/OCC)=N1 |
| Show More |