Få mere at vide
DUB-IN-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16470558
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16470558 5 mg -
16448098 10 mg 10mg
16427866 100 mg -
16424017 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16470558 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY507365mg
MedChemExpress DUB-IN-1 is an active inhibitor of ubiquitin-specific proteases (USPs), with an IC50 of 0.85 μM for USP8.
DUB-IN-1 is an active inhibitor of ubiquitin-specific proteases (USPs), with an IC50 of 0.85 μM for USP8.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DUB-IN-1
Fysisk form Solid
CAS 924296-18-4
Farve Yellow
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H11N5O
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (296.45 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#CC1=C(C#N)N=C2C(/C(C3=C2C=CC=C3)=N/OCC4=CC=CC=C4)=N1
Molekylvægt (g/mol) 337.33
Formel vægt 337.33
Procent renhed 99.0%