Få mere at vide
Thermo Scientific™ DualSpin Rotor til Medifuge Centrifuger
Artikelnummer. 15570131 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
:
8 x 15 ml (fast vinkel); 8 x 10 ml (svingende spand)
Artikelnummer.
15570131 8 x 15 ml (fast vinkel); 8 x 10 ml (svingende spand)
1 options
Artikelnummer. 15570131 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75008810
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør både rutinemæssige kliniske og biovidenskabelige separationer med denne unikke rotor med et 2-i-1 hybriddesign.
Kør almindelige kliniske IVD-blodrør, gelrør, 10 mL standardsprøjter og 15 mL koniske rør med Thermo Scientific™ DualSpin™ rotor. Denne lette rotor med 8 pladser, der bruges sammen med Thermo Scientific™ Medifuge™ lille bordcentrifuge, har et unikt hybriddesign med udskiftelig fast vinkel og svingende skovle. Den kan rumme 1,4 mL til 15 mL rør med to spacer muligheder. Du kan endda køre både fast vinkel og svingende skovle på samme tid for at sammenligne adskillelsesydelsen.
Produktfunktioner:
  • Enestående DualSpin rotor, har hybrid design med udskiftelig fast vinkel og svingende skovle
  • Den lette komposit-rotor er nem at håndtere og sparer energi under acceleration/deceleration
Bestillingsoplysninger:
DualSpin rotorhus (75008813), fastvinklede skovle (75008815), svingskovle (75008816), grønne/korte afstandsstykker (75008817) og gule/lange afstandsstykker (75008818) sælges separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type 2-i-1 fast vinkel og svingende skovlrotor
Volumen 8 x 15 mL (fast vinkel), 8 x 10 mL (svingende spand)
Maks. RCF 3.114 xg (fast vinkel), 3.490 xg (svingende spand)
Maks. Hastighed 300 til 4.900 rpm, justerbar i trin på 100 rpm
Radius (metrisk) 116/37 mm fast vinkel, 130/42 mm svingende skovl
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Medifuge Centrifuger
Vinkel 45° Fast, 12 til 87° Svingende Bucker