Få mere at vide
Thermo Scientific™ DualSpin Rotor krop
Shop alle Thermo Scientific produkter
:
DualSpin Rotor krop
Beskrivelse
Kør almindelige kliniske IVD-blodrør, gelrør, 10 mL standardsprøjter og 15 mL koniske rør med Thermo Scientific™ DualSpin™ rotor.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Letvægts komposit |
| Type | Rotor krop |
| Til brug med (udstyr) | accuSpin™ 8C Benchtop Centrifuge |