Få mere at vide
Vilber Lourmat™ UV-lamper med dobbelt bølgelængde
Artikelnummer. 11786518
Skift visning
Bølgelængde:
365/254 nm
Artikelnummer. Bølgelængde
11786518 365/254 nm
1 options
Artikelnummer. 11786518 Leverandør Vilber Lourmat™ Leverandørnr. 311100651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4490.00 DKK
    3476.97 DKK / Pakke med 1
    Spare 1013.03 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Rige, robuste UV-lamper med dobbelt bølgelængde (ultraviolet), der har hurtig visualisering af CCM-plader, der kræver UV-afsløring.
  • UV-lampe 6 W
  • Hurtig visualisering af CCM-plader, der kræver UV-afsløring.
  • Lampe 2 x 6 W
  • UV-lys
  • Lampernes dimensioner er fastlagt i henhold til effekten
  • 6W-lampe: L = 27,6 cm x D = 6 cm x H = 8,5 cm
  • UV-lampe med dobbelt bølgelængde og filter
Tekniske data
Lyskilde UV-A, UV-C
Spænding 230 V
Watt 6 W
Bølgelængde 365/254 nm
Dimensioner (L x B x H) 276 x 60 x 85 mm
Til brug med (udstyr) UV-lampe
Længde (metrisk) 276 mm
Produkttype UV-lampe