Beskrivelse
- Two basins in one
- Angled wells guide pipette tips toward a center position to help avoid cross contamination and waste
- Imprinted wells identify samples; loose-fitting lids prevent evaporation and contamination
- Non-sterile
- Volume: 5/50 mL
- Material: Polypropylene
- Dimensions: 125 x 50 x 37 mm
- Pack of 25 reservoirs and 25 lids
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 5/50 mL |
| Dimensioner (L x B x H) | 125 x 50 x 37 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Pipettering Reservoir |
| Til brug med (applikation) | Liquid samples |
| Højde (engelsk) | 1,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 37 mm |
| Inkluderer | Låg |
| Vis mere |