Få mere at vide
Hamilton™ Dual Small Hub RN-kobling
Artikelnummer. 12366239
Skift visning
Produkttype:
Dual Small Hub RN-kobling
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
12366239 Dual Small Hub RN-kobling Hver
1 options
Artikelnummer. 12366239 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 5575201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    627.00 DKK
    561.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 65.51 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Small Hub Removable (RN) nåle kan bruges med aftagelige (RN) sprøjter, der er 100μ L og mindre. Standard nålængde er 2 tommer. / 51 mm. Aftagelige (RN) nåle fås i praktiske seks pakker. Brugerdefinerede længder og punktstile er tilgængelige.
Tekniske data
Produkttype Dual Small Hub RN-kobling