Få mere at vide
Brannan™ Digital Indoor/Outdoor Thermometer with Clock
Artikelnummer. 13019322
Temperaturområde (metrisk):
-50°C to +70°C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13019322
Brand: Brannan™ 14/437/3
A dual scale, switchable digital indoor and outdoor thermometer with a maximum/minimum record function and a clock.
  • Supplied with a 3m cable, foldable stand, battery and wall mounting fixtures
  • Temperature range of −50° to +70°
  • Temperature resolution of 0.1°C
  • 51 x 72 x 19mm
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE & ROHS/WEEE
Dimensioner (L x B x H) 51 x 72 x 19 mm
Display Dimensioner 13 x 32 mm
Inkluderer 3m Cable, Foldable Stand, 1 x AAA battery and Wall Mounting Fixtures
Længde (metrisk) kabel 3 m
Måletid Approx. 2 sec.
Opløsning 0.1°C
Vægt (metrisk) 51 g
Produkttype Digital Indoor/Outdoor Thermometer
Maks. Temperatur (metrisk) 70°C
Min. Temperatur (metrisk) -50°C
Temperaturområde (metrisk) -50°C to +70°C
Batterilevetid Approx. 1 Year
Batteritype AAA
Nøjagtighed ±1°C or ±2°C
Vise Digital LCD