Få mere at vide
Fisherbrand™ Dual-Purpose pipetter
Artikelnummer. p-164364 Shop alle Fisherbrand produkter
1 mL, ±0,006 ml
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
Nøjagtighed:
±0,006 ml
±0,02 ml
±0.006 mL
Artikelnummer. 16650093
Kun undefined tilbage
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dual-purpose pipetter
  • Borosilikatglas, permanente ravfarvede markeringer, Tuf-Temp™ -behandlet for at reducere afslag
  • Nøjagtighed trykt på hver pipette
  • Kapacitet markeret under mundstykket
Ordreinfo
Fås som PersonaPet™ personlige pipetter
Overholdelse
Kalibreret til at levere/blæse ud (øvre graduering) og til at indeholde (nedre graduering).
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,006 ml
Materiale Borosilikatglas
Volumen (engelsk) 0,03 oz.
Volumen (metrisk) 1 mL
Type Dual Purpose Pipet
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Dual-Purpose pipetter >